Documenti fondamentali
SAAR1524920
Cloruro di calcio
univAR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CaCl2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1524920EM)
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)