Vai a
C3306
Cloruro di calcio
Molecular Biology, ≥99.0%
Sinonimo/i:
CaCl2.2H2O, Calcium chloride, Calcium dichloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
29,60 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
56,80 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
102,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CaCl2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.01
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-140-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
Solubility:
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
29,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Calcium chloride dihydrate has been used:
to prepare competent E. coli for transformation(118)
in the preparation of calcium polyphosphate nanospheres and to induce alkaline phosphatase(119)
as a component of renaturation buffer for the zymogram of Staphylococcus aureus crude enzyme extracts(120)
Biochem/physiol Actions
Calcium chloride is used in the heat-shock transformation of microbes with the plasmid. The positive charged calcium forms a cation bridge with phosphate of DNA and negative charged phosphorylated lipid A in lipopolysaccharide (LPS) aiding the DNA transformation into the microbes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
21097208291C5080
Cloruro di calcio Molecular Biology
Millipore
208291
Cloruro di calcio
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
solubility
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 150 mg/mL
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (KT)
assay
≥99% (complexometric)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro di calcio
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf