Documenti fondamentali
PHL89770
Psoralen
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6,7-Furanocoumarin, 7H-Furo[3,2-g]benzopyran-7-one, Ficusin, Furo[3,2-g]coumarin
Scegli un formato
20 MG
301,00 €
301,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
301,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.16
Beilstein:
152784
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
301,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Applicazioni
Photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure and function.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)