Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 118,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 252,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 681,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-639-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
152784
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Psoralen, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 335 nm; λem 460 nm (pH 7.0)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
InChI key
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure and function.
Psoralen has been used:
- as a crosslinker for dsRNA for in- situ hybridization studies
- in testing melanin dispersal effects in fish scale melanophores
- to test its stimulatory effects in osteoblast a cell proliferation assay
- as a reference standard in high-performance liquid chromatography (HPLC)
Biochem/physiol Actions
Psoralen belongs to the linear type furanocoumarins. It intercalates and induces interstrand cross-links in DNA. On UV exposure psoralen is excited leading to irreversible intercalation with DNA by covalent bond formation. This property of psoralen ultraviolet A light (PUVA) is exploited in treating skin diseases and cutaneous T-cell lymphoma. However, usage psoralen also leads to hepatotoxicity and cytotoxicity by the generation of psoralen photoproducts (POPs). It may be useful in treating osteoporosis
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥99% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| fluorescence λex 335 nm; λem 460 nm (pH 7.0) | fluorescence - | fluorescence - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Psoralen
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?