Documenti fondamentali
PHL89584
(−)-Bornyl acetate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
Scegli un formato
100 MG
253,00 €
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
253,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Beilstein:
2502036
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Tensione di vapore
0.6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
223-224 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea echinacea salvia thymus valeriana
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 - 194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 - 90 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)