Documenti fondamentali
B55203
Sigma-Aldrich
(−)-Bornyl acetate
95%
Sinonimo/i:
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
Scegli un formato
5 G
42,70 €
100 G
69,90 €
42,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
42,70 €
100 G
69,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Beilstein:
2502036
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
42,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.6 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −38.10°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
223-224 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Applicazioni
(−)-Bornyl acetate can be used:
  • As a key intermediate in the preparation of camphor.[1]
  • To prepare (−)-englerin A, an anti-cancer agent.[2]
Caratteristiche e vantaggi
Mimics the natural sex pheromone of the American cockroach.[3]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 - 194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 - 90 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Bornyl acetate conversion enhancement by pervaporation in ionic liquid
Izak P, et al.
Planta Medica, 75(09), PI18-PI18 (2009)
Design and synthesis of terpene based englerin A mimics using chromium oxide mediated remote CH2 oxidation
Acerson MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 56(23), 3277-3280 (2015)
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)
Bénédicta G H Kpadonou Kpoviessi et al.
Journal of ethnopharmacology, 155(3), 1417-1423 (2014-07-25)
Different parts of Ocimum gratissimum Linn are largely used in folk medicine for the treatment of many diseases, some of which related to parasitical infections as fevers and headaches. In order to validate their use and to clarify the plant
Barbara Sgorbini et al.
Journal of chromatography. A, 1376, 9-17 (2014-12-30)
Herbs and spices are used worldwide as food flavoring, thus determination of their identity, origin, and quality is mandatory for safe human consumption. An analysis strategy based on separative (HS-SPME-GC-MS) and non-separative (HS-SPME-MS) approaches is proposed for the volatile fraction