00020590
1,8-Cineole
primary reference standard
Sinonimo/i:
Eucalyptol, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Stato
liquid
CdA
certificate is enclosed in each package
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
176-177 °C (lit.)
Punto di fusione
1-2 °C (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)