Documenti fondamentali
PHL89271
Sabinyl acetate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
cis-Sabinyl acetate, (1S,3R,5S)-1-Isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hex-3-yl acetate, (1S,3R,5S)-4-Methylene-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol 3-acetate, Sabinyl acetate
Scegli un formato
10 MG
236,00 €
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
236,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.27
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O([C@@H]1C[C@]2([C@H](C2)C1=C)C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-7(2)12-5-10(12)8(3)11(6-12)14-9(4)13/h7,10-11H,3,5-6H2,1-2,4H3/t10-,11-,12+/m1/s1
PBWRFXQNNGSAQG-UTUOFQBUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)