Documenti fondamentali
11070
Sigma-Aldrich
Aromadendrene oxide 2
≥95.0%
Scegli un formato
100 MG
126,00 €
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
126,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95.0%
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]24CO4)C3(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-4-5-10-12(9)13-11(14(13,2)3)6-7-15(10)8-16-15/h9-13H,4-8H2,1-3H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
XPGWKKLDFXNBPJ-QTPLKFIXSA-N
Azioni biochim/fisiol
Aromadendrene oxide 2 is one of the biologically active component of Lantana camara that shows antimicrobial property.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)