Documenti fondamentali
PHL83508
Hecogenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
12-Oxotigogenin, 3β-Hydroxy-5α-spirostan-12-one, 5α-Spirostan-3β-ol-12-one, Gekogenin, Hocogenin
Scegli un formato
10 MG
400,00 €
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
400,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H42O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C1(C)CC[C@@]2(OC1)OC3CC4C5CC[C@@]6([H])CC(O)CCC6(C)C5CC(=O)C4(C)C3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H42O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)12-21-19-6-5-17-11-18(28)8-9-25(17,3)20(19)13-23(29)26(21,24)4/h15-22,24,28H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17+,18+,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-,27-/m1/s1
QOLRLLFJMZLYQJ-LOBDNJQFSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)