Vai a
SML0953
Cirsiliol
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5-Trihydroxy-6,7-dimethoxy-flavone, 5,3′,4′-Trihydroxy-6,7-dimethoxyflavone, 6,7-Dimethoxy-5,3′,4′-trihydroxyflavone, 6-Hydroxyluteolin-6,7-dimethyl ether, 6-Methoxyluteolin 7-methyl ether, Crisiliol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
108,00 €
91,80 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
418,00 €
355,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
91,80 €
Prezzo di listino108,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)O)=O)c(c(c(c2)OC)OC)O
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-14-7-13-15(16(21)17(14)23-2)11(20)6-12(24-13)8-3-4-9(18)10(19)5-8/h3-7,18-19,21H,1-2H3
InChI key
IMEYGBIXGJLUIS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cirsiliol is a flavonoid that displays anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-proliferative, and anti-bacterial activities.
Cirsiliol is a flavonoid that displays anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-proliferative, and anti-bacterial activities. Cirsiliol sensitizes non-small cell lung cancer cell lines (NSCLC) to radiation therapy. Cirsiliol inhibits epithelial-mesenchymal transition likely by induction of tumor-suppressive miR-34a, which suppresses Notch-1 expression NSCLC.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1689E4660D7321
Cirsiliol ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0953
Cirsiliol
Eupatilin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1689
Eupatilin
Eupatorin ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E4660
Eupatorin
Diosmetin
Sigma-Aldrich
D7321
Diosmetin
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, faintly yellow to greenish-yellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)