Documenti fondamentali
PHL83363
Carvacrol methyl ether
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-Methoxy-p-cymol, 4-Isopropyl-2-methoxytoluene, 5-Isopropyl-2-methylanisole, Methylcarvacrol
Scegli un formato
25 MG
260,00 €
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
260,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.24
Beilstein:
2412706
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Densità
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=C(OC)C=C(C(C)C)C=C1
InChI
1S/C11H16O/c1-8(2)10-6-5-9(3)11(7-10)12-4/h5-8H,1-4H3
YVLHTQPPMZOCOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hatice Büşra Konuk et al.
Folia microbiologica, 65(4), 775-783 (2020-03-21)
Terpenoids, one of the major components of essential oils, are known to exert potent antifungal activity against yeast Saccharomyces cerevisiae. They have been the subject of a considerable number of investigations that uncovered extensive pharmacological properties, including antifungal and antibacterial