The source plant species is not a product specification and may vary from lot to lot. Historical data indicate that this material is sourced primarily from Oregano or Thyme.
W224511
Carvacrol
natural, 99%, FG
Sinonimo/i:
5-Isopropyl-2-methylphenol
Scegli un formato
49,30 €
Scegli un formato
About This Item
49,30 €
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. ebollizione
236-237 °C (lit.)
Punto di fusione
3-4 °C (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
carvacrol
Organolettico
camphoraceous; woody; spicy
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Prophylactic efficacy of baicalin and carvacrol against Salmonella Typhimurium biofilm on food and food contact surfaces.: The study explores the effectiveness of carvacrol in preventing biofilm formation by Salmonella Typhimurium, with implications for food safety (Ashrafudoulla et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.
-
What is the source plant of Carvacrol Natural and Extraction Process.
1 risposta-
Utile?
-
-
What´s temperature storage?
1 risposta-
This product can be stored in room temperature.