W306606
Thymol
FCC, FG
Sinonimo/i:
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
Scegli un formato
47,40 €
Scegli un formato
About This Item
47,40 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
1 mmHg ( 64 °C)
P. ebollizione
232 °C (lit.)
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
spicy; phenolic
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?