PHL83252
Apocynin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′-Hydroxy-3′-methoxyacetophenone, Acetovanillone, Apocynin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. eboll.
263-265 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
112-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)