Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 141,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 561,00 € |
Informazioni su questo articolo
141,00 €
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NC([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C70H131N19O15/c1-17-40(11)55(75)69(103)88-53(35-54(74)90)68(102)87-52(34-39(9)10)67(101)83-46(25-19-22-28-71)62(96)78-45(16)61(95)86-50(32-37(5)6)65(99)79-42(13)58(92)77-43(14)60(94)85-51(33-38(7)8)66(100)80-44(15)59(93)81-47(26-20-23-29-72)63(97)82-48(27-21-24-30-73)64(98)89-56(41(12)18-2)70(104)84-49(57(76)91)31-36(3)4/h36-53,55-56H,17-35,71-73,75H2,1-16H3,(H2,74,90)(H2,76,91)(H,77,92)(H,78,96)(H,79,99)(H,80,100)(H,81,93)(H,82,97)(H,83,101)(H,84,104)(H,85,94)(H,86,95)(H,87,102)(H,88,103)(H,89,98)/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,55-,56-/m0/s1
InChI key
MASXKPLGZRMBJF-MVSGICTGSA-N
Gene Information
human ... CALM1(801), PLA2R1(22925)
mouse ... CALM1(12313), PLA2R1(18779)
rat ... CALM1(24242), PLA2R1(295631)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form - | form lyophilized powder |
| Gene Information human ... CALM1(801), PLA2R1(22925) | Gene Information rat ... Kcnn1(54261) | Gene Information human ... ATP1A1(476), CALM1(801) | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?