Vai a
SML0737
MitoTEMPO
≥98% (HPLC), powder, antioxidant
Sinonimo/i:
(2-(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl-4-ylamino)-2-oxoethyl)triphenylphosphonium chloride, Mito-TEMPO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
93,80 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
411,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H35N2O2P · Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
510.03
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
93,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
MitoTEMPO, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to light brown
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P+](CC(=O)NC4CC(N(C(C4)(C)C)[O])(C)C)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C29H34N2O2P.ClH/c1-28(2)20-23(21-29(3,4)31(28)33)30-27(32)22-34(24-14-8-5-9-15-24,25-16-10-6-11-17-25)26-18-12-7-13-19-26;/h5-19,23H,20-22H2,1-4H3;1H
InChI key
WKKFJIJNGHNQQW-UHFFFAOYSA-N
Application
MitoTEMPO has been used as a mitochondria-targeted antioxidant.
Biochem/physiol Actions
MitoTEMPO is a mitochondrially targeted antioxidant, a specific scavenger of mitochondrial superoxide.
MitoTEMPO is a mitochondrially targeted antioxidant, a specific scavenger of mitochondrial superoxide. MitoTEMPO is a combination of the antioxidant piperidine nitroxide TEMPO with the lipophilic cation triphenylphosphonium, giving MitoTEMPO the ability to pass through lipid bilayers with ease and accumulate several hundred-fold in mitochondria. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress contribute to a variety of disorders involving cardiovascular, kidney, liver disorders, Parkinson′s and Alzheimer′s disease.
Other Notes
Light sensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML4047214000581500
MitoTEMPO ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0737
MitoTEMPO
vibrant-m
SML4047
MitoTEMPOL
TEMPO 98%
Sigma-Aldrich
214000
TEMPO
TEMPOL A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
Sigma-Aldrich
581500
TEMPOL
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
98%
description
A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
form
powder
form
(Solid or Waxy semi-solid)
form
solid
form
crystals, powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
98%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
ethanol: soluble, DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)