Documenti fondamentali
PHL80967
(+)-Dihydroquinidine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Hydroquinidine, (9S)-10,11-Dihydro-6′-methoxycinchonan-9-ol, Dihydroquinidine
Scegli un formato
100 MG
231,00 €
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
231,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.43
Beilstein:
91441
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
169-170 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
LJOQGZACKSYWCH-LHHVKLHASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)