Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
150 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 254,00 € |
Informazioni su questo articolo
254,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
simethicone
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H22O2Si3/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,1-7H3
InChI key
QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| refractive index n20/D 1.382 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| bp 142 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
1873-88-7
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?