77880
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +30±2°, c = 10% in ethanol
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
P. eboll.
187-189 °C (lit.)
Densità
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Altre note
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms