Documenti fondamentali
48355
Supelco
1,2,3-Trichloropropane solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
Scegli un formato
1 ML
29,80 €
29,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
29,80 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
29,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA 552
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type internal
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
200 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(CCl)CCl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ghufrana Samin et al.
Environmental science and pollution research international, 19(8), 3067-3078 (2012-08-10)
1,2,3-Trichloropropane (TCP) is a persistent groundwater pollutant and a suspected human carcinogen. It is also is an industrial chemical waste that has been formed in large amounts during epichlorohydrin manufacture. In view of the spread of TCP via groundwater and
Eakalak Khan et al.
Journal of hazardous materials, 161(2-3), 1024-1034 (2008-05-27)
The mineralization and biodegradability increase and their combination of two traditional and two relatively new organic contaminants by Fenton reagents with three different types of iron, Fe(2+), Fe(3+), and Fe(0) were investigated. The traditional contaminants examined were trichloroethene (TCE) and
1,2,3-Trichloropropane.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 248-249 (2004-09-03)
Vaishnavi Sarathy et al.
Environmental science & technology, 44(2), 787-793 (2009-12-17)
1,2,3-Trichloropropane (TCP) is an emerging contaminant because of increased recognition of its occurrence in groundwater, potential carcinogenicity, and resistance to natural attenuation. The physical and chemical properties of TCP make it difficult to remediate, with all conventional options being relatively
Jan G E van Leeuwen et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 13(1), 137-148 (2011-11-24)
We used directed evolution to obtain enantiocomplementary haloalkane dehalogenase variants that convert the toxic waste compound 1,2,3-trichloropropane (TCP) into highly enantioenriched (R)- or (S)-2,3-dichloropropan-1-ol, which can easily be converted into optically active epichlorohydrins-attractive intermediates for the synthesis of enantiopure fine