Documenti fondamentali
CRM46304
Supelco
Aflatoxin Mix
Aflatoxin Mix
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 5 × 1 mL
Sinonimo/i:
Aflatoxin Mix
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Il prodotto CRM46304 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 5 × 1 mL
Concentrazione
in methanol (varied conc.)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis
Applicazioni
It is intended to be used for the calibration of analytical instruments, validation of analytical methods, determination of detection limits and linearity studies, and recovery experiments.
This aflatoxin mix 4 solution was used as follows:
  • Ultra-high-performance liquid chromatography-fluorescence detection (UHPLC-FLD) based quantification of aflatoxins— B1, B2, G1, and G2, in the coffee bean and powder samples
  • Estimation of aflatoxins (B1, B2, G1, and G2) in samples of maize, rice, sorghum meal, and peanuts by ultra high-performance liquid chromatography coupled with a fluorescence detector
  • Determination of naturally occurring aflatoxins in 65 peanut-enriched flour samples by high-performance liquid chromatography (HPLC) combined with fluorescence detection
Altre note
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. .
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Aflatoxin B1 1 μg/mL
    Aflatoxin B2 .3 μg/mL
    Aflatoxin G1 1 μg/mL
    Aflatoxin G2 .3 μg/mL
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jeonghyun Yun et al.
Journal of food science, 85(3), 762-770 (2020-01-31)
Nuruk is a fermentation agent used to manufacture alcoholic beverages, which contains a variety of microorganisms. Most microorganisms in Nuruk are useful for the production of alcoholic beverages; however, Nuruk can be infected with Aspergillus flavus, which produces aflatoxin (AF).
Bolun Yu et al.
Toxins, 12(3) (2020-03-04)
Aflatoxin B1 (AFB1) and aflatoxin B2 (AFB2) are the most common aflatoxins produced by Aspergillus flavus in peanuts, with high carcinogenicity and teratogenicity. Identification of DNA markers associated with resistance to aflatoxin production is likely to offer breeders efficient tools
Articoli
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
Contenuto correlato
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto