Documenti fondamentali
34031
Supelco
Aflatossina M1
0.5 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Scegli un formato
2 ML
347,00 €
347,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
347,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.27
Beilstein:
1630643
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
347,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
0.5 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc2OC3OC=C[C@@]3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
MJBWDEQAUQTVKK-IAGOWNOFSA-N
Descrizione generale
Flaconcini Certan
I funghi di generi come Aspergillus, Fusarium, Penicillium e altri producono le micotossine. Questi metaboliti secondari tossici sono dannosi per la salute umana e animale se entrano nella catena alimentare tramite raccolti e frutti contaminati o attraverso alimenti e mangimi lavorati.
L′aflatossina M1 è una soluzione standard di micotossina a singolo componente sviluppata per il preciso controllo della qualità di alimenti e mangimi.
L′isoproturon-d6 è stato utilizzato come standard interno nell′analisi dei pesticidi nel particolato sottile presente nell′aria, utilizzando l′estrazione liquida sotto pressione e la cromatografia liquida abbinata a spettrometria di massa tandem (HPLC-MS-MS).[1]
Applicazioni
L′aflatossina M1 può essere utilizzata come standard di riferimento analitico per la quantificazione dell′analita in campioni di latte[2][3][4] e prodotti a base latte[3][4] mediante tecniche cromatografiche.
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare l′assistenza tecnica.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Liquid chromatography/tandem mass spectrometric confirmatory method for determining aflatoxin M1 in cow milk: comparison between electrospray and atmospheric pressure photoionization sources.
Cavaliere C, et al.
Journal of Chromatography A, 1101(1-2), 69-78 (2006)
High-performance liquid chromatography with post-column derivatisation and fluorescence detection for sensitive determination of aflatoxin M1 in milk and cheese.
Manetta AC, et al.
Journal of Chromatography A, 1083(1-2), 219-222 (2005)
Determination of Aflatoxin M1 in Milk and Milk Powder Using High-Flow Solid-Phase Extraction and Liquid Chromatography- Tandem Mass Spectrometry
Chen Y-C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(22), 8474-8480 (2005)
"Analysis of currently used pesticides in fine airborne particulate matter (PM 2.5) by pressurized liquid extraction and liquid chromatography?tandem mass spectrometry"
Coscolla C, et al.
Journal of Chromatography A, 1200(02), 100-107 (2008)
Vinutha Siddappa et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(11), 4158-4162 (2012-09-04)
Aflatoxin M(1) (AFM(1)) is a toxic metabolite found in the milk of lactating animals which have consumed feedstuffs contaminated with aflatoxin B(1). Ultra high temperature treated (UHT) milk is a product which is becoming popular in developing countries like India