Documenti fondamentali
CRM40755
Supelco
Terpene Mix A
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
Scegli un formato
1 ML
522,00 €
522,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
522,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
522,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cannabis testing
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Essential Oil Analysis Essential oils are complex mixtures of chemical compounds produced by living organisms and isolated from specific plant parts of known taxonomic origin. Their composition mainly includes monoterpenes, sesquiterpenes, and their oxygenated derivatives, as well as aldehydes, alcohols, and esters. In collaboration with Chromaleont and Shimadzu, our integrated solutions enhance efficiency and sustainability for the analysis of essential oils, addressing demanding workflows through innovative research, case studies, consumables, and applications.Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    beta-Pinene
    Camphene
    alpha-Pinene
    3-Carene
    alpha-Terpinene
    (R)-(+)-Limonene
    gamma-Terpinene
    L-(-)-Fenchone
    Fenchol
    (1R)-(+)-Camphor
    Isoborneol
    Menthol
    Citronellol
    (+)-Pulegone
    Geranyl acetate
    alpha-Cedrene
    alpha-Humulene
    Nerolidol
    (+)-Cedrol
    (-)-alpha Bisabolol
    Vedi tutto (20)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cannabidiolo 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
C-045
Cannabidiolo
Articoli
Learn more about how the thermal desorption technique is applied for terpene identification, profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Protocolli
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Chromatograms
suitable for GC/MS, suitable for solid phase microextraction (SPME)
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. what is a components of this MIx Terpenes
    1 risposta
    1. The components of this product are listed on the product detail page under 'Analyte'. The concentration of each analyte is listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/crm40755#product-documentation