Documenti fondamentali
Cartuccia LpDNPH S10
S10
Sinonimo/i:
Cartuccia LpDNPH S10
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 1 × 10 ea (21026-U)
applicazioni
environmental
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il design della cartuccia S10 la rende di facile uso sul campo e in laboratorio. Sono disponibili adattatori riutilizzabili per connettere la cartuccia alla pompa campionatrice. Il serbatoio incorporato evita la necessità di attaccare una siringa per l′estrazione/eluizione del campione.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)