Documenti fondamentali
21026-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
Cartuccia LpDNPH S10
Scegli un formato
10 EA
218,00 €
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
218,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Cartuccia LpDNPH S10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
agenzia
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Composizione
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Volume
3 mL
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il design della cartuccia S10 la rende di facile uso sul campo e in laboratorio. Sono disponibili adattatori riutilizzabili per connettere la cartuccia alla pompa campionatrice. Il serbatoio incorporato evita la necessità di attaccare una siringa per l′estrazione/eluizione del campione.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.