Each 350mg bed weight S10 DNPH tube contains 0.75mg to 1.5mg of DNPH. This converts to 0.21% - 0.43%.
505361-U
LpDNPH S10L solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
LpDNPH S10L Cartridge
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LpDNPH S10L Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
agenzia
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Confezionamento
pkg of 50 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Volume
1 mL
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Con il campionamento e il monitoraggio dell'aria si misura il livello degli inquinanti aerodispersi nell’ambiente, nelle aree industriali e negli interni per valutare la qualità dell'aria sulla base degli standard stabiliti dalle agenzie sanitarie e di regolamentazione.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
-
Guten Tag, können Sie mir bitte mitteilen, zu welchem Massenanteil die Kartuschen 505361-U mit DNPH beschichtet sind? Ich kann der Produktbeschreibung nur entnehmen, dass diese mit 350 mg Silicagel gefüllt sind. Wie viel % ist davon DNPH?
1 risposta-