Documenti fondamentali
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene, septum (TEF/red rubber), septum thickness 1.3 mm, 8-425 thread
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
black polypropylene
septum (TEF/red rubber)
Durezza
60 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1 × 1000 ea (854984)
Spessore setto
1.3 mm
Raccordi
8-425 thread
Compatibilità
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening with 8-425 thread)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)