Documenti fondamentali
SU860133
Supelco
Vials, screw top, clear glass
volume 1.5 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass
Descrizione
cap not included
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E.
11.6 mm
diam. × alt. × diam. int.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 8-425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)