Documenti fondamentali
854172
Supelco
Vials, screw top, 1.5 mL, large opening
graduated, marking spot, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
22,10 €
22,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
22,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
22,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
amber glass vial (with marking spot)
Caratteristiche
closure type screw top vial
graduated marking spot
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 8-425
Descrizione generale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)