Documenti fondamentali
BP174
Gentamicina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Gentamicin sulfate salt
Scegli un formato
25 MG
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
201,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gentamicin
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Gentamicin sulfate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Gentamicin and Hydrocortisone Acetate Ear Drops
  • Azioni biochim/fisiol
    Modalità d′azione: La gentamicina provoca un errore di lettura dei codoni legandosi alla subunità ribosomiale 30S e bloccando così la traslocazione del peptidil-tRNA dal sito dell′accettore al sito del donatore. L′effetto battericida della gentamicina sullo Pseudomonas aeruginosa è determinato dal legame che si instaura tra la gentamicina e la membrana esterna, su cui agisce dislocando i cationi naturali, destabilizzando la membrana e originando fori nella superficie cellulare.
    Spettro antimicrobico: Include batteri Gram-negativi e Gram-positivi, compresi ceppi resistenti a tetraciclina, cloramfenicolo, kanamicina e colistina, in particolare ceppi di Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus.
    Confezionamento
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Exclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Skin Sens. 1
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 2
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)