Vai a
1289003
USP
Gentamicina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Gentamicin sulfate salt, Gentamicin C complex sulfate.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
397,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
215-778-9
397,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gentamicin
form
powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Gentamicin sulfate is a broad-spectrum aminoglycoside antibiotic derived from Micromonospora species. It binds irreversibly to the 30S ribosomal subunit, causing misreading of mRNA and inhibition of protein synthesis. The USP standard is used in microbiological assays and chromatographic analyses of gentamicin-containing products.
The USP biologics antibiotics category includes a wide range of antimicrobial agents that are essential in treating bacterial infections. These antibiotics are derived from various natural sources or synthesized to combat specific pathogens effectively. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of antibiotic therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Gentamicin sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Gentamicin Sulfate Cream
  • Gentamicin Sulfate Ointment
  • Gentamicin Sulfate Ophthalmic Ointment
  • Gentamicin Sulfate Ophthalmic Solution
  • Gentamicin Sulfate and Betamethasone Valerate Topical Solution
  • Gentamicin Sulfate and Betamethasone Acetate Ophthalmic Solution
  • Gentamicin Sulfate and Betamethasone Valerate Otic Solution
  • Gentamicin and Prednisolone Acetate Ophthalmic Ointment
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: La gentamicina provoca un errore di lettura dei codoni legandosi alla subunità ribosomiale 30S e bloccando così la traslocazione del peptidil-tRNA dal sito dell′accettore al sito del donatore. L′effetto battericida della gentamicina sullo Pseudomonas aeruginosa è determinato dal legame che si instaura tra la gentamicina e la membrana esterna, su cui agisce dislocando i cationi naturali, destabilizzando la membrana e originando fori nella superficie cellulare.
Spettro antimicrobico: Include batteri Gram-negativi e Gram-positivi, compresi ceppi resistenti a tetraciclina, cloramfenicolo, kanamicina e colistina, in particolare ceppi di Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
This product is part of the USP Biologics program.
Legal Information
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Disclaimer
Sterile solutions should be stored at 2-8°C. Solutions have also been shown to be stable at room temperature and in boiling aqueous buffers of pH 2-142.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G4918G3632G1397
Gentamicina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1289003
Gentamicina
Gentamicina meets EP, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
G4918
Gentamicina
Gentamicina potency: ≥590 I.U. Gentamicin base per mg
Sigma-Aldrich
G3632
Gentamicina
Gentamicina 50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G1397
Gentamicina
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
meets EP, USP testing specifications
description
potency: ≥590 I.U. Gentamicin base per mg
description
50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
gentamicin
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gentamicina
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)