Documenti fondamentali
94943
Supelco
Pinoxaden Metabolite NOA 407854
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-9-hydroxy-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-one
Scegli un formato
10 MG
134,00 €
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
134,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Metabolite for water testing
Altre note
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)