Documenti fondamentali
716626
Sigma-Aldrich
2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-[Bis(4-methylphenyl)phosphino]benzaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H19OP
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
105-111 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
phosphine
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccccc3C=O
InChI
1S/C21H19OP/c1-16-7-11-19(12-8-16)23(20-13-9-17(2)10-14-20)21-6-4-3-5-18(21)15-22/h3-15H,1-2H3
IDDRQJVTYBKJLP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)