Documenti fondamentali
1.02052
SAFC
Calcium acetate hydrate
extra pure
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Calcium acetate hydrate
Scegli un formato
1 KG
86,00 €
25 KG
611,00 €
86,00 €
Spedizione prevista il26 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
86,00 €
25 KG
611,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3COO)2Ca · x H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.17 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-540-9
86,00 €
Spedizione prevista il26 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
680-730 °C
Potenza
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
400 g/L
Densità
1.5 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ca+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Calcium acetate hydrate is used as a pH modifier and stabilizer in pharmaceutical processes.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1