Documenti fondamentali
89884
Supelco
Stearamide
analytical standard
Sinonimo/i:
Amide C18
Scegli un formato
100 MG
79,80 €
79,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
79,80 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.49
Beilstein:
909006
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
79,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥84.0% (GC)
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. ebollizione
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)