Vai a
08393
Oleamide
analytical standard
Sinonimo/i:
cis-9,10-Octadecenoamide, cis-9-Octadecenamide, Oleic acid amide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
54,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H35NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
206-103-9
MDL number:
54,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
InChI key
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Biochem/physiol Actions
Sleep-inducing brain lipid, which allosterically modulates GABAA receptors and potentiates 5-HT7 serotonin receptor responses. Selective endogenous agonist of rat and human CB1 cannabinoid receptor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O21361545034O0140000
Oleamide analytical standard
Supelco
08393
Oleamide
Oleamide ≥99%
Sigma-Aldrich
O2136
Oleamide
Plastic additive 12 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1545034
Plastic additive 12
Plastic additive 20 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
O0140000
Plastic additive 20
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥98.5% (TLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleamide
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
404.6 °F - closed cup
flash_point_c
207 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)