Vai a
280577
cis-13-Docosenoamide
Sinonimo/i:
Erucamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
66,20 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
141,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-009-2
MDL number:
Form:
beads
66,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
beads
Quality Segment
composition
erucamide, >85%
mp
79-81 °C (lit.)
functional group
amide
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-
InChI key
UAUDZVJPLUQNMU-KTKRTIGZSA-N
Application
cis-13-Docosenoamide (Erucamide) was employed as:
  • standard in determination of fatty acid amides in polyethylene packaging film by GC/MS
  • slip agent for polymers to reduce their friction coefficient and to make films easier to handle
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
900821545045CRM01374
Erucamide analytical standard
Supelco
90082
Erucamide
Plastic additive 13 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1545045
Plastic additive 13
description
-
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
mp
79-81 °C (lit.)
mp
75-85 °C, 79-81 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
form
beads
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
functional group
amide
functional group
amide
functional group
-
functional group
-
composition
erucamide, >85%
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-13-Docosenoamide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf