Documenti fondamentali
861291
Supelco
PAH Mix 3
certified reference material, in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
Scegli un formato
1 ML
162,00 €
162,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
162,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
162,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Descrizione
Separate Source
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Acenaphthene 1000 μg/mL
    Acenaphthylene 2000 μg/mL
    Anthracene 100 μg/mL
    Benz[a]anthracene 100 μg/mL
    Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL
    Benzo[k]fluoranthene 100 μg/mL
    Benzo[ghi]perylene 200 μg/mL
    Benzo[a]pyrene 100 μg/mL
    Chrysene 100 μg/mL
    Dibenz[a,h]anthracene 200 μg/mL
    Fluoranthene 100 μg/mL
    Fluorene 200 μg/mL
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL
    1-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
    2-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
    Naphthalene 1000 μg/mL
    Phenanthrene 100 μg/mL
    Pyrene 100 μg/mL
    Vedi tutto (18)
Avvertenze
Danger
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. What is the concentration of this PAH mix 3 (861291)
    1 risposta
    1. The concentration is in methylene chloride: methanol (1:1).