Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 138,00 € |
Informazioni su questo articolo
138,00 €
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of × 1.5 mL
manufacturer/tradename
RTC UST-122
concentration
1000 μg/mL in methylene chloride
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 1000 μg/mL in methylene chloride | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol | description certified reference material, TraceCERT® | description certified reference material, in methanol: methylene chloride (1:1) (varied concentration) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) cleaning products |
| format single component solution | format matrix material | format single component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 300, 100 | Quality Level 300, 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
Analita
- Acenaphthene
- Acenaphthylene
- Anthracene
- Benz[a]anthracene
- Benzo[b]fluoranthene
- Benzo[ghi]perylene
- Benzo[k]fluoranthene
- Chrysene
- Dibenz[a,h]anthracene
- Fluoranthene
- Fluorene
- Indeno[1,2,3-cd]pyrene
- Naphthalene
- Phenanthrene
- Pyrene
signalword
Danger
hcodes
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
206-44-0 + 207-08-9 + 56-55-3 + 85-01-8 + 218-01-9 + 120-12-7 + 191-24-2 + 129-00-0
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?