820013
TSKgel® Super-Octyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2 mm, C8 (octyl) phase
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® Super-Octyl HPLC Column, phase C8 (octyl), L × I.D. 5 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 20013
Grado di funzionalizzazione
5% Carbon, multilayer, endcapped
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 2 mm
Matrice
spherical silica
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
2.3 μm
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Accessorio
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)