Documenti fondamentali
8.02885
Sigma-Aldrich
Cyclohexylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Cyclohexanamine
Scegli un formato
100 ML
39,20 €
1 L
46,30 €
2.5 L
100,00 €
39,20 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
39,20 €
1 L
46,30 €
2.5 L
100,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-629-0
NACRES:
NA.22
39,20 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
14 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
265 °C
Potenza
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.6-9.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
133-134 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-18 °C
Temp. transizione
flash point 27 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Fluorescent sensor for aliphatic amines: Research on a mixed-linkage donor-acceptor covalent organic framework reveals its potential as a turn-on fluorescent sensor for aliphatic amines, including cyclohexylamine, providing insights into its applications in chemical sensing technologies (Yue et al., 2023).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup