Documenti fondamentali
819318
TSKgel® SuperAW5000 (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
2.270,00 €
2.270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.270,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
2.270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo PW), phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 7 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19318
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
7 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
TSKgel SuperAW5000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads which show minimal shrinkage or swelling in different solvent systems. They are used for the separation of polymers that are soluble in polar organic solvents.
Applicazioni
Exclusion limit (DMF): Polyethylene oxide 4,000,000 Da
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)