52691-U
Discovery® DSC-SCX SPE Tube
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
Scegli un formato
357,00 €
Prezzo di listino510,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
357,00 €
Prezzo di listino510,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
Composizione
bed wt., 5 g
Confezionamento
pk of 20
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
20 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Capacità
0.8 meq/g total capacity
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- A polymerically bonded, benzene sulfonic acid functional group, pKa (< 1.0)
- Counter ion is H+
- Silica support allows for use with very organic solvents (no shrinking/swelling)
- Excellent capacity (0.8 meq/g) for cleaning up solution phase combinatorial chemistry reactions (removing target molecules from reaction by-products and excess reagents)
- The presence of the benzene ring offers some mixed-mode capabilities (hydrophobic interactions) that should be considered when extracting cations from aqueous matrices
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.