91496
Elemental Impurities according to ICH Q3D inhalation, Standard 4
TraceCERT®, (in 12% nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
Ag, 7 mg/L
As, 2 mg/L
Cd, 3 mg/L
Co, 3 mg/L
Hg, 1 mg/L
Ni, 5 mg/L
Pb, 5 mg/L
Se, 130 mg/L
Tl, 8 mg/L
V, 1 mg/L
Concentrazione
(in 12% nitric acid)
tecniche
ICP: suitable
Formato
multi-component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Altre note
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)