Documenti fondamentali
816653
TSKgel® OApak-A (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, carboxylic acid phase
Scegli un formato
1 EA
2.350,00 €
2.350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.350,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
2.350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® OApak-A HPLC Column, phase carboxylic acid, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion H+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 16653
Parametri
≤20% organic solvent
0.8 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
70 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
carboxylic acid phase
Dimensione particelle
7 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
TSKgel® OApak-A columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which have been chemically modified with a weak cation exchanger. They are optimized for the separation and analysis of organic acids by an ion-exclusion mechanism.This column is to be used in conjunction with the TSKgel OApak-P guard column which has a strong cation exchanger for the removal of dissociated strong acids under the isocratic eluent conditions of 0.75mM H2SO4. Applications include: organic acids in fruit juices, wine, beer, coffee, and salt solutions.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.