816654
TSKgel® OApak-P (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, sulphonic acid phase
About This Item
product name
TSKgel® OApak-P Guard Column, phase sulphonic acid, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion H+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 16654
Parametri
≤20% organic solvent
0.8 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
70 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
sulphonic acid phase
Dimensione particelle
10 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.