Documenti fondamentali
PHL83889
Pedunculoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Peduncloside
Scegli un formato
10 MG
385,00 €
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
385,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H58O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
650.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@]1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC=C4[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)=O)[C@@]4([H])[C@](C)(O)[C@H](C)CC5
InChI
1S/C36H58O10/c1-19-9-14-36(30(43)46-29-27(42)26(41)25(40)21(17-37)45-29)16-15-33(4)20(28(36)35(19,6)44)7-8-23-31(2)12-11-24(39)32(3,18-38)22(31)10-13-34(23,33)5/h7,19,21-29,37-42,44H,8-18H2,1-6H3/t19-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28-,29+,31+,32+,33-,34-,35
LARPFJIXBULVPK-FBAXZNBGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)