80023448
TSKgel® UP-SW3000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
Scegli un formato
2.770,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.770,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna HPLC TSKgel® UP-SW3000, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 0023448
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
0.35 mL/min flow rate
10-30 °C temp. range
340 bar pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
2 μm
Dimensione pori
250 Å
Intervallo di pH
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Anticorpo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.
Protocolli
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.