Documenti
808021
TSKgel® G3000PWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
Colonna HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo PW)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Colonna HPLC TSKgel® G3000PWXL, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L37
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08021
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
7 μm
Dimensione pori
200 Å pore diameter
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Usare le colonne TSKgel® G3000PWXL per l′analisi di polimeri lineari idrosolubili di peso molecolare non superiore a 50 000 Da. La dimensione minore delle particelle delle colonne di tipo PWXL offre una risoluzione 1,7 volte maggiore rispetto al tipo PW, rendendo le colonne PWxl più adatte agli scopi analitici.
Applicazioni
La colonna HPLC TSKgel® G3000PWXL è stata usata per la separazione:
  • Del cetriolo di mare Apostichopus japonicus (AJP) dai vivai di acquacoltura marina durante l′analisi con cromatografia a elevata prestazione a permeazione di gel (HPGPC).
  • Della sostanza organica naturale (SOH) nell′acqua durante la separazione con cromatografia liquida ad altissima prestazione (UPLC) combinata con spettrometria di massa a triplo quadrupolo-ionizzazione per elettrospray (ESI-tQMS).
  • Dei galattani derivati dalla pectina della patata durante l′analisi con GPC.
Stato fisico
Spedita in acqua.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Colonna analitica
Precolonna
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Multiple approaches to assess pectin binding to galectin-3.
Zhang T, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 91(19), 994-1001 (2016)
Formation of halogenated organic byproducts during medium-pressure UV and chlorine coexposure of model compounds, NOM and bromide.
Zhao Q, et al.
Water Research, 45(19), 6545-6554 (2011)
Antioxidant and antihyperlipidemic activities of polysaccharides from sea cucumber Apostichopus japonicus.
Liu X, et al.
Carbohydrate Polymers, 90(4), 1664-1670 (2012)